3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520741-10G PC520741-1G PC520741-5G
APOSPC520741-10GEA 1160 EUR
APOSPC520741-10G APOSPC520741-1G APOSPC520741-5G
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384832
CAS nummer: 1256835-17-2