2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520742-1G PC520742-500MG PC520742-5G
APOSPC520742-1GEA 364 EUR
APOSPC520742-1G APOSPC520742-500MG APOSPC520742-5G
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18434522
CAS nummer: 156021-07-7