4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520746-250MG PC520746-500MG
APOSPC520746-250MGEA 797 EUR
APOSPC520746-250MG APOSPC520746-500MG
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₈ClF₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18917106
CAS nummer: 1224929-81-0