1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520748-1G PC520748-5G
APOSPC520748-1GEA 211 EUR
APOSPC520748-1G APOSPC520748-5G
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane
Formule: C₇H₁₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442248
CAS nummer: 74185-72-1