3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520755-10G PC520755-1G PC520755-5G
APOSPC520755-10GEA 1640 EUR
APOSPC520755-10G APOSPC520755-1G APOSPC520755-5G
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22124921
CAS nummer: 1374659-44-5