2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520756-1G PC520756-500MG
APOSPC520756-1GEA 374 EUR
APOSPC520756-1G APOSPC520756-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199315
CAS nummer: 1374659-36-5