3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520758-1G PC520758-500MG PC520758-5G
APOSPC520758-1GEA 496 EUR
APOSPC520758-1G APOSPC520758-500MG APOSPC520758-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrClF₂N
MW: 242.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199311
CAS nummer: 71702-02-8