2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520759-250MG PC520759-500MG
APOSPC520759-250MGEA 562 EUR
APOSPC520759-250MG APOSPC520759-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199309
CAS nummer: 1374659-31-0