5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 22 EUR
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09953731
CAS nummer: 1256355-30-2