2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520760-10G PC520760-1G PC520760-5G
APOSPC520760-10GEA 1480 EUR
APOSPC520760-10G APOSPC520760-1G APOSPC520760-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199294
CAS nummer: 1374659-26-3