3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520761-10G PC520761-1G PC520761-5G
APOSPC520761-10GEA 417 EUR
APOSPC520761-10G APOSPC520761-1G APOSPC520761-5G
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199312
CAS nummer: 85396-63-0