2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520764-1G PC520764-500MG PC520764-5G
APOSPC520764-1GEA 364 EUR
APOSPC520764-1G APOSPC520764-500MG APOSPC520764-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine
Formule: C₈H₉F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22421955
CAS nummer: 1401425-30-6