3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520779-1G PC520779-250MG
APOSPC520779-1GEA 691 EUR
APOSPC520779-1G APOSPC520779-250MG
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₅H₉ClF₃NO
Smeltpunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381937
CAS nummer: 1246466-85-2