2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520791-10G PC520791-1G PC520791-5G
APOSPC520791-10GEA 820 EUR
APOSPC520791-10G APOSPC520791-1G APOSPC520791-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formule: C₆H₄Cl₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972782
CAS nummer: 820224-51-9