2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520792-10G PC520792-1G PC520792-5G
APOSPC520792-10GEA 1060 EUR
APOSPC520792-10G APOSPC520792-1G APOSPC520792-5G
2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
2,3-Dimethylbenzotrifluoride
Formule: C₉H₉F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226579
CAS nummer: 80245-28-9