2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520793-1G PC520793-5G
APOSPC520793-1GEA 189 EUR
APOSPC520793-1G APOSPC520793-5G
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆ClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226661
CAS nummer: 74483-48-0