4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520795-1G PC520795-5G
APOSPC520795-1GEA 294 EUR
APOSPC520795-1G APOSPC520795-5G
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅ClF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226523
CAS nummer: 1099598-24-9