Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52080-1G PC52080-5G
APOSPC52080-1GEA 78.9 EUR
APOSPC52080-1G APOSPC52080-5G
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formule: C₄F₉KO₆S₃
MW: 450.30 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072174
CAS nummer: 114395-69-6
UN: 3263
ADR: 8 III