2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520814-1G PC520814-500MG PC520814-5G
APOSPC520814-1GEA 351 EUR
APOSPC520814-1G APOSPC520814-500MG APOSPC520814-5G
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₂F₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226683
CAS nummer: 1099597-67-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable