1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520816-1G PC520816-500MG PC520816-5G
APOSPC520816-1GEA 229 EUR
APOSPC520816-1G APOSPC520816-500MG APOSPC520816-5G
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226555
CAS nummer: 1099597-20-2
UN: 1993
ADR: 3,III