3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520888-1G PC520888-5G
APOSPC520888-1GEA 308 EUR
APOSPC520888-1G APOSPC520888-5G
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₅F₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100534
CAS nummer: 1099597-95-1