2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520901-25G PC520901-5G
APOSPC520901-25GEA 739 EUR
APOSPC520901-25G APOSPC520901-5G
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657961
CAS nummer: 845866-81-1