2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520903-1G PC520903-5G
APOSPC520903-1GEA 172 EUR
APOSPC520903-1G APOSPC520903-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₄N
MW: 199.54 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100544
CAS nummer: 72587-20-3