5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520908-1G PC520908-5G
APOSPC520908-1GEA 284 EUR
APOSPC520908-1G APOSPC520908-5G
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₂BrF₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100546
CAS nummer: 1099598-05-6