2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520909-1G PC520909-5G
APOSPC520909-1GEA 97.9 EUR
APOSPC520909-1G APOSPC520909-5G
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₇H₈F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834983
CAS nummer: 126069-70-3