2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520910-1G PC520910-5G
APOSPC520910-1GEA 145 EUR
APOSPC520910-1G APOSPC520910-5G
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene
Formule: C₈H₆BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845795
CAS nummer: 1138444-85-5