5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52118-1G PC52118-25G PC52118-5G
APOSPC52118-1GEA 22 EUR
APOSPC52118-1G APOSPC52118-25G APOSPC52118-5G
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842439
CAS nummer: 473416-91-0