3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52121-1G PC52121-5G
APOSPC52121-1GEA 155 EUR
APOSPC52121-1G APOSPC52121-5G
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Formule: C₇H₂F₄O₃
Smeltpunt: 173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00483242
CAS nummer: 14742-36-0