Bis(pentafluorophenyl)carbonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5218-25G PC5218-100G PC5218-5G
APOSPC5218-25GEA 68.7 EUR
APOSPC5218-25G APOSPC5218-100G APOSPC5218-5G
Bis(pentafluorophenyl)carbonate 98%
Bis(pentafluorophenyl)carbonate
Formule: C₁₃F₁₀O₃
Smeltpunt: 47…51 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00368353
CAS nummer: 59483-84-0