2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52223-1G PC52223-250MG
APOSPC52223-1GEA 388 EUR
APOSPC52223-1G APOSPC52223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06857924
CAS nummer: 879070-37-8