α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC52237-100G PC52237-500G PC52237-1KG
APOSPC52237-100GEA 57 EUR
APOSPC52237-100G APOSPC52237-500G APOSPC52237-1KG
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Kookpunt: 84…85 °C/16mmHg
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 1.416 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000667
CAS nummer: 312-94-7
UN: 3265
ADR: 8 II