1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52448-250MG PC52448-500MG
APOSPC52448-250MGEA 175 EUR
APOSPC52448-250MG APOSPC52448-500MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09908273
CAS nummer: 1099017-20-5