2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
PC5245-100G PC5245-25G PC5245-5G
APOSPC5245-100GEA 512 EUR
APOSPC5245-100G APOSPC5245-25G APOSPC5245-5G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079303
CAS nummer: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III