5-Fluoropicolinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5246-25G PC5246-5G PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA 74.6 EUR
APOSPC5246-25G APOSPC5246-5G APOSPC5246-100G
5-Fluoropicolinic acid 98%
5-Fluoropicolinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114196
CAS nummer: 107504-08-5