2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52461-1G PC52461-5G
APOSPC52461-1GEA 76 EUR
APOSPC52461-1G APOSPC52461-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660297
CAS nummer: 886502-90-5