5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC52471-1G PC52471-250MG
APOSPC52471-1GEA 128 EUR
APOSPC52471-1G APOSPC52471-250MG
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₉H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22682805
CAS nummer: 1823049-90-6