α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5250-100G PC5250-1KG PC5250-500G PC5250-25G PC5250-5KG PC5250-10KG
APOSPC5250-100GEA 70.1 EUR
APOSPC5250-100G APOSPC5250-1KG APOSPC5250-500G APOSPC5250-25G APOSPC5250-5KG APOSPC5250-10KG
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene 95%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Kookpunt: 200…205 °C
Smeltpunt: –5 °C
Dichtheid: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007260
CAS nummer: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II