4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 352 EUR
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Kookpunt: 81…83 °C/10mmHg
Smeltpunt: 38…40 °C
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007358
CAS nummer: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1,II