2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5257-1G PC5257-5G PC5257-10G
APOSPC5257-1GEA 22 EUR
APOSPC5257-1G APOSPC5257-5G APOSPC5257-10G
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669644
CAS nummer: 561304-41-4