Undecafluoropentyl Iodide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Perfluoropentyl Iodide
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 285 EUR
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Formule: C₅F₁₁I
Kookpunt: 94,4 °C
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461629
CAS nummer: 638-79-9