2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5265-5G PC5265-1G PC5265-25G
APOSPC5265-5GEA 101 EUR
APOSPC5265-5G APOSPC5265-1G APOSPC5265-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08532487
CAS nummer: 61324-97-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III