2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 51.2 EUR
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05155649
CAS nummer: 1548-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III