3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5268-10G PC5268-5G PC5268-1G PC5268-25G
APOSPC5268-10GEA 375 EUR
APOSPC5268-10G APOSPC5268-5G APOSPC5268-1G APOSPC5268-25G
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08532489
CAS nummer: 634187-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III