2-(Trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 22 EUR
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
Kookpunt: 139…141 °C/754mmHg
Dichtheid: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183562
CAS nummer: 368-48-9
UN: 1993
ADR: 3,III