2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 38 EUR
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Smeltpunt: 143…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08532493
CAS nummer: 177420-63-2