2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
PC5277-1G PC5277-5G PC5277-25G
APOSPC5277-1GEA 67.2 EUR
APOSPC5277-1G APOSPC5277-5G APOSPC5277-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.1220 g/mol
Smeltpunt: 48…52 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08532494
CAS nummer: 24821-17-8