α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5279-1G PC5279-5G PC5279-25G
APOSPC5279-1GEA 73 EUR
APOSPC5279-1G APOSPC5279-5G APOSPC5279-25G
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene
Formule: C₇H₇F₃N₂
Kookpunt: 125 °C/14mmHg
Smeltpunt: 41 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08532495
CAS nummer: 360-60-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III