2-Chloro-3,6-difluorobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5286-5G PC5286-1G
APOSPC5286-5GEA 127 EUR
APOSPC5286-5G APOSPC5286-1G
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631444
CAS nummer: 261762-40-7