2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5289-1G PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-1GEA 0 EUR
APOSPC5289-1G APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Smeltpunt: 37…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792414
CAS nummer: 93118-03-7