2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5292-25G PC5292-5G PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA 26.3 EUR
APOSPC5292-25G APOSPC5292-5G APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222.12 g/mol
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042326
CAS nummer: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III